SAB1402953
Monoclonal Anti-U2AF1 antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
DKFZp313J1712, FP793, RN, RNU2AF1, U2AF35, U2AFBP
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1C8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~37.11 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... U2AF1(7307)
Immunogen
Sequence
QNSSQSADGLRCAVSDVEMQEHYDEFFEEVFTEMEEKYGEVEEMNVCDNLGDHLVGNVYVKFRREEDAEKAVIDLNNRWFNGQPIHAELSPVTDFREACC
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Post-transcriptional Regulation in Human Pluripotency