SAB1402817
Monoclonal Anti-IGSF1 antibody produced in mouse
clone 4C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
IGCD1, IGDC1, INHBP, KIAA0364, MGC75490, PGSF2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4C7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.12 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGSF1(3547)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
VVAGLYPKPTLTAHPGPIMAPGESLNLRCQGPIYGMTFALMRVEDLEKSFYHKKTIKNEANFFFQSLKIQDTGHYLCFYYDASYRGSLLSD
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable