SAB1402522
Monoclonal Anti-PITRM1 antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
KIAA1104, MGC138192, MGC141929, MP1, PreP, hMP1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1H3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~84.48 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PITRM1(10531)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
MRPDDKYHEKQAQVEATKLKQKVEALSPGDRQQIYEKGLELRSQQSKPQDASCLPALKVSDIEPTIPVTELDVVLTAGDIPVQYCAQPTNGMVYFRAFSSLNTLPEELRPYVPLFCSVLTKLGCGLLDYREQAQQIELKTGGMSASPHVLPDDSHMDTYEQGVLFSSLCLDRNLPDMMQLWSEIFNNPCFEEEEHFKVLVKMTAQELANGIPDSGHLYASIRAGRTLTPAGDLQETFSGMDQVRLMKRIAEMTDIKPILRKLPRIKKHLLNGDNMRCSVNATPQQMPQTEKAVEDFLRSIGRSKKERRPVRPHTVEKPVPSSSGGDAHVPHGSQVIRKLVMEPTFKPWQMKTHFLMPFPVNYVGECIRTVPYTDPDHASLKILARLMTAKFLHTEIREKGGAYGGGAKLSHNGIFTLYSYRDPNTIETLQSFGKAVDWAKSGKFTQQDIDEAKLSVFSTVDAPVAPSDKGMDHFLYGLSDEMKQAHREQLFAVSHDKLLAVSDRYLGTGKSTHGLAILGPENPKIAKDPSWIIR
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1402522-100UG | 4061829615987 |