Merck
SAB1402308
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PHKA2 antibody produced in mouse
clone 3H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
GSD9A, MGC133071, PHK, PYK, PYKL, XLG, XLG2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3H3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~36.45 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PHKA2(5256)
Immunogen
PHKA2 (NP_000283, 428 a.a. ~ 521 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RRFSTSVKPDVVVQVTVLAENNHIKDLLRKHGVNVQSIADIHPIQVQPGRILSHIYAKLGRNKNMNLSGRPYRHIGVLGTSKLYVIRNQIFTFT
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable