SAB1402276
Monoclonal Anti-MSI1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3F2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~35.57 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
direct immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MSI1(4440)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
METDAPQPGL ASPDSPHDPC KMFIGGLSWQ TTQEGLREYF GQFGE VKECL VMRDPLTKRS RGFGFVTFMD QAGVDKVLAQ SRHELDS
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable