SAB1402036
Monoclonal Anti-CDC20B antibody produced in mouse
clone 2F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
FLJ37927, G6VTS76519
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2F2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDC20B(166979)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Sequence
VLAIGGGMKDGRLHILDINAGKSIQTPSTNSQICSLIWLPKTKEIATGQGTPKNDVTVWTCPTVSRSGHRGRVLHLALSPDQTRVFSAAADGTASVWNCY
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable