Merck
SAB1401997
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPATA4 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
MGC33432, SPEF1B, TSARG2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
ELISA (c)
WB
Klon:
4A2, monoclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4A2, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPATA4(132851)
Verwandte Kategorien
Immunogen
SPATA4 (NP_653245, 206 a.a. ~ 305 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NELKAEFLILLHMLQRKLGRKLNPEWFDVKPTVGEVTLNHLPAQASGRRYNLKVKRGRVVPVLPNIGSGGSSHREIHVKQAGQHSYYSAMKPIRNMDKKP
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)