Merck
SAB1401764
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALLC antibody produced in mouse
clone 3D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ALC
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3D3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALLC(55821)
Allgemeine Beschreibung
Allantoicase (EC 3.5.3.4) participates in the uric acid degradation pathway. Its enzymatic activity, like that of urate oxidase (MIM 191540), was lost during vertebrate evolution.[supplied by OMIM
Immunogen
ALLC (NP_060906.2, 235 a.a. ~ 344 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GHPNNIIGVGGAKSMADGWETARRLDRPPILENDENGILLVPGCEWAVFRLAHPGVITRIEIDTKYFEGNAPDSCKVDGCILTTQEEAVIRQKWILPAHKWKPLLPVTKL
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)