SAB1401761
Monoclonal Anti-ENAH antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
ENA, MENA, NDPP1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3E6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ENAH(55740)
Immunogen
Sequence
LQAASQPAETPSQQGIVLGPLAPPPPPPLPPGPAQASVALPPPPGPPPPPPLPSTGPPPPPPPPPLPNQVPPPPPPPPAPPLPASGFFLASMSEDNRPLT
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable