SAB1401423
Anti-PIP4K2B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
PI5P4KB, PIP5K2B, PIP5KIIB, PIP5KIIbeta
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIP4K2B(8396)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MSSNCTSTTAVAVAPLSASKTKTKKKHFVCQKVKLFRASEPILSVLMWGVNHTINELSNVPVPVMLMPDDFKAYSKIKVDNHLFNKENLPSRFKFKEYCPMVFRNLRERFGIDDQDYQNSVTRSAPINSDSQGRCGTRFLTTYDRRFVIKTVSSEDVAEMHNILKKYHQFIVECHGNTLLPQFLGMYRLTVDGVETYMVVTRNVFSHRLTVHRKYDLKGSTVAREASDKEKAKDLPTFKDNDFLNEGQKLHVGEESKKNFLEKLKRDVEFLAQLKIMDYSLLVGIHDVDRAEQEEMEVEERAEDEECENDGVGGNLLCSYGTPPDSPGNLLSFPRFFGPGEFDPSVDVYAMKSHESSPKKEVYFMAIIDILTPYDTKKKAAHAAKTVKHGAGAEISTVNPEQYSKRFNEFMSNILT
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable