SAB1400444
Anti-DIP2A antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-C21orf106, Anti-DIP2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1 μg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DIP2A(23181)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
MADRGCPLEAAPLPAEVRESLAELELELSEGDITQKGYEKKRAKLLARYIPLIQGIDPSLQAENRIPGPSQTTAAAPKQQKSRPTASRDERFRSDVHTEAVQAALAKYKERKMPMPSKRRSVLVHSSVETYTPPDTSSASEDEGSLRRPGRLTSTPLQSHSSVEPWLDRVIQGSSTSSSASSTSSHPGGRPTTAPSAAATPGAAATTALAGLEAHTHIDLHSAPPDVTTGLVEHSYFERPQVASVRSVPRGCSGSMLETADGVPVNSRVSSKIQQLLNTLKRPKRPPLKEFFVDDFEELLEVQQPDPNQPKPEGSETSVLRGEPLTAGVPRPPSLLATLQRWGTTQPKSPCLTALDTTGKAVYTLTYGKLWSRSLKLAYTLLNKLTSKNEPLLKPGDRVALVFPNSDPVMFMVAFYGCLLAELVPVPIEVPLTRKDAGSQQVGFLLGSCGVFLALTTDACQKGLPKAQTGEVAAFKGWPPLSWLVIDGKHLAKPPKDWHPLAQDTGTGTAYIEYKTSKEGSTVGVTVSHASLLAQCRALTQACGYSEAETLTNVLDFKRDAGLWHGVLTSVMNRMHVVSVPYALMKANPLSWIQKVCFYKARAALVKSRDMHWSLLAQRGQRDVSLSSLRMLIVADGANPWSISSCDAFLNVFQSRGLRPEVICPCASSPEALTVAIRRPPDLGGPPPRKAVLSMNGLSYGVIRVDTEEKLSVLTVQDVGQVMPGANVCVVKLEGTPYLCKTDEVGEICVSSSATGTAYYGLLGITKNVFEAVPVTTGGAPIFDRPFTRTGLLGFIGPDNLVFIVGKLDGLMVTGVRRHNADDVVATALAVEPMKFVYRGRIAVFSVTVLHDDRIVLVAEQRPDASEEDSFQWMSRVLQVGAPARPMVR
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)