SAB1400158
Monoclonal Anti-SMAD2 antibody produced in mouse
clone 3G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-JV18, Anti-JV181, Anti-MADH2, Anti-MADR2, Anti-MGC22139, Anti-MGC34440, Anti-hMAD2, Anti-hSMAD2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3G6, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotyp
IgG2bκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SMAD2(4087)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
PRHTEILTELPPLDDYTHSIPENTNFPAGIEPQSNYIPETPPPGYISEDGETSDQQLNQSMDTGSPAELSPTTLSPVNHSLDLQPVTYSEPAFWCSIAYY
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1400158-100UG | 4061829640637 |