SAB1400143
Monoclonal Anti-IL15 antibody produced in mouse
clone 2H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-IL15, Anti-MGC9721
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H7, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect ELISA: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IL15(3600)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequence
NWVNVISDLKKIEDLIQSMHIDATLYTESDVHPSCKVTAMKCFLLELQVISLESGDASIHDTVENLIILANNSLSSNGNVTESGCKECEELEEKNIKEFLQSFVHIVQMFINTS
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)