SAB1305548
MONOCLONAL ANTI-KAPPA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6053, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
IGKC, Ig kappa chain C region
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HP6053, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
11609 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:100-~1:1000
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGKC(3514)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable