SAB1305487
MONOCLONAL ANTI-CD138 antibody produced in mouse
clone 480CT5.4.3, crude ascites, buffered aqueous solution
Synonym(e):
SDC
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
crude ascites
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
480CT5.4.3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
32462 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:1000-1:8000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... SDC1(6382)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable