SAB1303199
ANTI-COL17A1 (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
120 kDa linear IgA dermatosis antigen, 120 kDa linear IgA disease antigen, 180 kDa bullous pemphigoid antigen 2, 97 kDa LAD antigen, 97 kDa linear IgA bullous dermatosis antigen, 97 kDa linear IgA disease antigen, 97-LAD, BP180, BPAG2, Bullous pemphigoid antigen 2, COL17A1, Collagen alpha-1(XVII) chain, LABD97, LAD-1, Linear IgA bullous disease antigen of 97 kDa, Linear IgA disease antigen 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
150419 Da
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:250-1:500
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... COL17A1(1308)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)