Merck
SAB1105750
Sigma-Aldrich
Anti-CD1C (96-110) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-BDCA1, Anti-CD1, Anti-CD1A, Anti-CD1c molecule, Anti-R7
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Konjugat:
unconjugated
application:
WB
Klon:
polyclonal
Speziesreaktivität:
human
citations:
Methode(n):
western blot: 1:500-1:2,000
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt ~38 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD1C(911)
Verwandte Kategorien
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acids 96-110 of human CD1C
Physikalische Form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)