SAB1105733
Anti-ATP6V1G2 (6-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-ATP6G, Anti-ATP6G2, Anti-ATPase, H+ transporting, lysosomal V1 subunit G2, Anti-NG38, Anti-VMA10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen predicted mol wt ~9 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP6V1G2(534)
Immunogen
Physikalische Form
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable