S5188
Anti-SGK antibody produced in rabbit
buffered aqueous solution, IgG fraction of antiserum
Synonym(e):
Anti-SGK
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 50 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 1:2,000 using 3% paraformaldehyde-fixed, 0.5% Triton X-100 treated human epidermal carcinoma A431cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of the human epidermal carcinoma A431 cell line
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SGK1(6446)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- immunoprecipitation
- western blotting
- immunofluorescence
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable