S2075
Src Inhibitor-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(4′-Phenoxyanilino)-6,7-dimethoxyquinazoline, 6,7-Dimethoxy-N-(4-phenoxyphenyl)-4-quinazolinamine, SKI-1, Src-l1
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc2ncnc(Nc3ccc(Oc4ccccc4)cc3)c2cc1OC
InChI
1S/C22H19N3O3/c1-26-20-12-18-19(13-21(20)27-2)23-14-24-22(18)25-15-8-10-17(11-9-15)28-16-6-4-3-5-7-16/h3-14H,1-2H3,(H,23,24,25)
InChIKey
DMWVGXGXHPOEPT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
We offer many products related to Src for your research needs.