S0193
SKF-86002
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
6-(4-Fluorophenyl)-5-(4-pyridyl)-2,3-dihydroimidazo[2,1-b]-thiazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
off-white
mp (Schmelzpunkt)
189-190 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: soluble >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)-c2nc3SCCn3c2-c4ccncc4
InChI
1S/C16H12FN3S/c17-13-3-1-11(2-4-13)14-15(12-5-7-18-8-6-12)20-9-10-21-16(20)19-14/h1-8H,9-10H2
InChIKey
YOELZIQOLWZLQC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... IL1B(3553) , TNF(7124)
rat ... Alox5(25290)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable