RA444100-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
A-4-44, aerosol-tight, with 4 × 100 mL rectangular buckets
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 0.2 mL to 100 mL tubes
aerosol-tight
high-speed swing-bucket rotor
with 4 × 100 mL rectangular buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 022637401 (NA)
Eppendorf® 5804709004 (EU)
Parameter
4,400 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)