Merck
R4130
SAFC
RPMI-1640-Medium
HEPES Modification, with L-glutamine and 25mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Arzneimittelherstellung
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.75
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Komponenten
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
phenol red: yes
HEPES: 25 mM
sodium pyruvate: no
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
RPMI 1640-Medium wurde 1966 am Roswell Park Memorial Institute von Moore und seinen Kollegen entwickelt. Als eine Modifikation von McCoy′s 5A-Medium wurde es formuliert, um lymphoblastoide Zellen in Suspensionskultur zu ernähren, aber seither wurde aufgezeigt, dass es ein breites Spektrum von Zellen ernährt, die verankerungsabhängig sind. Ursprünglich war es dazu gedacht, mit einer Serumsergänzung verwendet zu werden, doch es wurde aufgezeigt, dass RPMI 1640 verschiedene Zelllinien in Abwesenheit von Serum ernährt. Es wird auch weitverbreitet in Fusionsprotokollen und beim Wachstum von Hybridzellen eingesetzt. Dieses Medium eignet sich für die Kultivierung von normalen und neoplastischen humanen Leukozyten.
Menge
Formulated to contain 16.4 grams of powder per liter of medium.
Rekonstituierung
Supplement with 2.0 g/L sodium bicarbonate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ana M S Cardoso et al.
Human molecular genetics, 28(16), 2738-2751 (2019-05-16)
Glioblastoma (GB) is the most aggressive and common form of primary brain tumor, characterized by fast proliferation, high invasion, and resistance to current standard treatment. The average survival rate post-diagnosis is only of 14.6 months, despite the aggressive standard post-surgery treatment
Jayant Dewangan et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 22(10), 1246-1259 (2017-07-28)
Resveratrol (RES) is a natural polyphenol having anti-proliferative activity against breast cancer cells. RES in combination with other chemo modulatory agents, minimizes toxicity and increases efficacy of the treatment. Salinomycin (SAL), a monocarboxylic polyether ionophore is known for selectively targeting
Shilpee Sharma et al.
The Journal of biological chemistry, 293(30), 11687-11708 (2018-05-19)
HIV-1 subtype C (HIV-1C) may duplicate longer amino acid stretches in the p6 Gag protein, leading to the creation of an additional Pro-Thr/Ser-Ala-Pro (PTAP) motif necessary for viral packaging. However, the biological significance of a duplication of the PTAP motif
Michael D Lewis et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 81(6), 1041-1049 (2009-12-10)
Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas disease, can be subdivided into six discrete typing units (DTUs), TcI, TcIIa, TcIIb, TcIIc, TcIId or TcIIe, each having distinct epidemiologically important features. Dozens of genetic markers are available to determine the DTU to
Sven D Willger et al.
PLoS pathogens, 4(11), e1000200-e1000200 (2008-11-08)
At the site of microbial infections, the significant influx of immune effector cells and the necrosis of tissue by the invading pathogen generate hypoxic microenvironments in which both the pathogen and host cells must survive. Currently, whether hypoxia adaptation is
Protokolle
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.