R3280
Monoclonal Anti-RPA/p70 in Maus hergestellte Antikörper
~1.5 mg/mL, clone 2H10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Monoclonal Anti-REPA1, Monoclonal Anti-RF-A, Monoclonal Anti-RP-A, Monoclonal Anti-RPA70, Monoclonal Anti-hSSB, Monoclonal Anti-replication protein A1, 70kDa
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~70 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1.5 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RPA1(6117)
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable