Wichtige Dokumente
PZ0406
PF-06815345
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(1S)-1-(5-(4-(4-((3-Chloropyridin-2-yl)((R)-piperidin-3-yl)carbamoyl)-2-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)-1H-tetrazol-1-yl)ethyl ethyl carbonate hydrochloride, Ethyl (S)-1-{5-[4-(4-{(3-chloropyridin-2-yl)[(3R)-piperidin-3-yl]carbamoyl}-2-fluorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]-1H-tetrazol-1-yl}ethyl carbonate hydrochloride, PF 06815345, PF06815345
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -34 to -43°, c = 0.3 in methanol
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable