PZ0344
UK-371,804 HCl
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2-(((4-Chloro-1-guanidino-7-isoquinolinyl)sulfonyl)amino)-isobutyric acid hydrochloride, N-[[1-[(aminoiminomethyl)amino]-4-chloro-7-isoquinolinyl]sulfonyl]-2-methyl-alanine hydrochloride, UK-371804 HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(NS(=O)(C1=CC2=C(C=C1)C(Cl)=CN=C2NC(N)=N)=O)C(O)=O.[H]Cl
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable