PZ0326
PF-03549184
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-(3′,4′-dichloro[1,1′-biphenyl]-4-yl)-4-hydroxy-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, PF-9184
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H14Cl2N2O4S/c22-16-10-7-13(11-17(16)23)12-5-8-14(9-6-12)25-19(21(24)27)20(26)15-3-1-2-4-18(15)30(25,28)29/h1-11,26H,(H2,24,27)
InChIKey
YGTUCAUHSJOJCQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)