Wichtige Dokumente
PZ0188
PF-3644022 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(10R)-9,10,11,12-tetrahydro-10-methyl-3-(6-methyl-3-pyridinyl)-8H-[1,4]diazepino[5′,6′:4,5]thieno[3,2-f]quinolin-8-one hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
DMSO: ≥15 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.C[C@@H]1CNc2c(sc3ccc4nc(ccc4c23)-c5ccc(C)nc5)C(=O)N1
InChI
1S/C21H18N4OS.H2O/c1-11-3-4-13(10-22-11)15-6-5-14-16(25-15)7-8-17-18(14)19-20(27-17)21(26)24-12(2)9-23-19;/h3-8,10,12,23H,9H2,1-2H3,(H,24,26);1H2/t12-;/m1./s1
InChIKey
WHVUIWUUCVXAGR-UTONKHPSSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)