Wichtige Dokumente
PZ0014
Linezolid
≥98% (HPLC), powder, bacterial mRNA translation inhibitor
Synonym(e):
N-[[(5S)-3-[3-Fluor-4-(4-morpholinyl)-phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]-methyl]-acetamid, PNU-100766, U-100766
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Linezolid, ≥98% (HPLC)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: >20 mg/mL
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(=O)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
InChI
1S/C16H20FN3O4/c1-11(21)18-9-13-10-20(16(22)24-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-23-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,21)/t13-/m0/s1
InChIKey
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Oral
Zielorgane
Bone
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)