Wichtige Dokumente
PZ0013
Nelfinavir mesylate hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3S,4aS,8aS)-N-(1,1-Dimethylethyl)decahydro-2-[(2R,3R)-2-hydroxy-3-[(3-hydroxy-2-methylbenzoyl)amino]-4-(phenylthio)butyl]-3-isoquinolinecarboxamide methanesulfonate, AG-1343, Nelfinavir methanesulfonate hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: ≥2 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(O)C=CC=C1C(N[C@@H](CSC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CN3[C@H](C(NC(C)(C)C)=O)C[C@@]4([H])[C@@](CCCC4)([H])C3)=O.[CH2]S(O)(=O)=O
InChI
1S/C32H45N3O4S.CH4O3S/c1-21-25(15-10-16-28(21)36)30(38)33-26(20-40-24-13-6-5-7-14-24)29(37)19-35-18-23-12-9-8-11-22(23)17-27(35)31(39)34-32(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-7,10,13-16,22-23,26-27,29,36-37H,8-9,11-12,17-20H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,39);1H3,(H,2,3,4)/t22-,23+,26-,27-,29+;/m0./s1
InChIKey
NQHXCOAXSHGTIA-SKXNDZRYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)