Merck
PRS4733
Sigma-Aldrich
Anti-DNAL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Dynein, axonemal, light chain 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, human, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DNAL1(83544)
Immunogen
a 17 amino acid peptide from near the carboxy-terminus of human DNAL1.
Verlinkung
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4733.
Physikalische Form
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable