PLA0165
Rabbit anti-CHD4/Mi2 beta Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Synonym(e):
ATP-dependent helicase CHD4, CHD-4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi-2b, Mi2-BETA
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Qualität
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
Hinterlegungsnummer
NP_001264.2
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHD4(1108)
Immunogen
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)