Wichtige Dokumente
P9607
Anti-Potassium Channel Kv2.1 (DRK1) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:250-1:500
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KCNB1(3745)
mouse ... Kcnb1(16500)
rat ... Kcnb1(25736)
Immunogen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable