Merck
P9424
Millipore
ProteinA-Sepharose 4, Fast Flow aus Staphylococcus aureus
aqueous ethanol suspension
Synonym(e):
Protein A–Agarose
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106500
NACRES:
NA.56
Biologische Quelle
Staphylococcus aureus
Qualitätsniveau
Form
aqueous ethanol suspension
chemische Klasse(n) des Analyten
proteins (Immunoglobulins of various mammalian species)
Kennzeichnungsgrad
~6 mg per mL
Methode(n)
affinity chromatography: suitable
Matrix
Sepharose 4B Fast Flow
Matrixaktivierung
cyanogen bromide
Matrixanbindung
amino
Matrix-Spacer
1 atom
Kapazität
≥30 mg/mL binding capacity (human IgG)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Protein-A-Sepharose wird verwendet, um Strategien für die Untersuchung von Proteinwechselwirkungen zu entwickeln, den Nachweis einer Zöliakie zu verbessern und Diabetes bei Kindern zu untersuchen.
Anwendung
Protein-A-Sepharose wird für die Affinitätschromatographie, Antikörperaufreinigung und -charakterisierung, Immunaffinitätsmatrizen, Proteinchromatographie, Protein-A-, -G- und -L-Harze sowie für die rekombinante Proteinexpression und -analyse verwendet. Protein-A-Sepharose wird verwendet, um Strategien für die Untersuchung von Proteinwechselwirkungen zu entwickeln, den Nachweis einer Zöliakie zu verbessern und Diabetes bei Kindern zu untersuchen.
Protein-A-Sepharose Fast Flow aus Staphylococcus aureus wird wie folgt verwendet:
  • im Co-Immunpräzipitations-Assay
  • bei der Immundepletion
  • zum Aufreinigen von IgG aus Humanserum und Plasma
Physikalische Form
Suspension in 20% Ethanol
Rechtliche Hinweise
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Macaulay et al.
The Journal of biological chemistry, 270(1), 254-262 (1995-01-06)
During each cell cycle, the nucleus of higher eukaryotes undergoes a dramatic assembly and disassembly. These events can be faithfully reproduced in vitro using cell-free extracts derived from Xenopus eggs. Such extracts contain three major N-acetylglucosaminylated proteins, p200, p97, and
János Roszik et al.
European journal of immunology, 41(5), 1288-1297 (2011-04-07)
T-cell receptors (TCRs) can be genetically modified to improve gene-engineered T-cell responses, a strategy considered critical for the success of clinical TCR gene therapy to treat cancers. TCR:ζ, which is a heterodimer of TCRα and β chains each coupled to
J Ziebuhr et al.
The Journal of biological chemistry, 276(35), 33220-33232 (2001-06-30)
The largest replicative protein of coronaviruses is known as p195 in the avian infectious bronchitis virus (IBV) and p210 (p240) in the mouse hepatitis virus. It is autocatalytically released from the precursors pp1a and pp1ab by one zinc finger-containing papain-like
Mazhar Adli et al.
Nature protocols, 6(10), 1656-1668 (2011-10-01)
Chromatin immunoprecipitation (ChIP) combined with high-throughput sequencing (ChIP-seq) has become the gold standard for whole-genome mapping of protein-DNA interactions. However, conventional ChIP protocols necessitate the use of large numbers of cells, and library preparation steps associated with current high-throughput sequencing
H Sternlicht et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 90(20), 9422-9426 (1993-10-15)
A role in folding newly translated cytoskeletal proteins in the cytosol of eukaryotes has been proposed for t-complex polypeptide 1 (TCP1). In this study, we investigated tubulin and actin biogenesis in Chinese hamster ovary (CHO) cells. When extracts of pulse-labeled