Wichtige Dokumente
P5247
Anti-Potassium Channel K2P9.1 (TASK3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonym(e):
Anti-Acid Sensitive Potassium Channel 3, Anti-KCNK9
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
lyophilized powder
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
western blot: 1:200 using rat cerebellum lysate
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... KCNK9(51305)
rat ... Kcnk9(84429)
Immunogen
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)