Wichtige Dokumente
P1534
1,2-Didodecanoyl-rac-Glycero-3-Phosphocholin
≥99%
Synonym(e):
4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxododecyl)-oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheneicosan-1-aminium-4-oxid, inneres Salz, rac-DLPC, DL-β,γ-Dilauroyl-α-lecithin, PC(12:0/12:0)[rac], rac.-1,2-Dilauroylglycero-3-phosphocholin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Form
powder
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3
InChIKey
IJFVSSZAOYLHEE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable