P1167
Hypophysenextrakt Rind
lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
BPE, PEX
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Wirksamkeit
15 - 200 μg/mL EC50
Qualität
endotoxin tested
Verpackung
pkg of 5 mg
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤50 EU/mg
Farbe
brown
Löslichkeit
0.85% sodium chloride: soluble 1 vial/mL, clear to hazy, faintly yellow to dark yellow-orange
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Analysenzertifikate (COA)