Wichtige Dokumente
P1134
Porphobilinogen
powder
Synonym(e):
5-(Aminomethyl)-4-(carboxymethyl)-1H-pyrrol-3-propansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥96% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
1 M NH4OH: 10 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCc1[nH]cc(CCC(O)=O)c1CC(O)=O
InChI
1S/C10H14N2O4/c11-4-8-7(3-10(15)16)6(5-12-8)1-2-9(13)14/h5,12H,1-4,11H2,(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
QSHWIQZFGQKFMA-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?