Wichtige Dokumente
P0514
1-(3-sn-Phosphatidyl)-rac-glycerin Ammoniumsalz Ammoniumsalz -Lösung aus Eigelb-Lecithin
solution, 10 mg/mL in chloroform: methanol (49:1), ≥99%
Synonym(e):
L-α-Phosphatidyl-DL-Glycerin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
egg yolk
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
solution
Konzentration
10 mg/mL in chloroform: methanol (49:1)
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?