Wichtige Dokumente
P0117
Monoklonales Anti-PIAS3 in Maus hergestellte Antikörper
~2 mg/mL, clone PIA3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Protein Inhibitor of Activated STAT 3
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PIA3, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~68 kDa (additional band at 44 kDa may be present)
Speziesreaktivität
chicken, mouse, canine, human, bovine
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HepG2 total cell extract
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PIAS3(10401)
mouse ... Pias3(229615)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunofluorescence (1 paper)
Immunohistochemistry (1 paper)
- enzyme linked immuno sorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)