P0081
Monoclonal Anti-PMP22 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone CF1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-CMT1A, Anti-Charcot-Marie-Tooth neuropathy 1A, Anti-GAS3, Anti-Growth arrest-specific 3, Anti-HNPP, Anti-Peripheral myelin protein 22
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CF1, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~22 kDa
Speziesreaktivität
human, monkey
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5 μg/mL using human spinal cord tissue sections.
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PMP22(5376)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable