OH83021341EU
Ohaus® Explorer® Precision Balance
Model EX223, weighing capacity 220 g, resolution: 0.001 g, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 83021341EU
Messbereich Wiegekapazität
220 g, resolution: 0.001 g
Waagschalendurchm.
13 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)