OH83021331EU
Ohaus® Explorer® Analytical Balance
Model EX124, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 230 V, Schuko plug
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 83021331EU
Messbereich Wiegekapazität
120 g, resolution: 0.1 mg
Waagschalendurchm.
9 cm