OH30430076
Ohaus® PR Precision Balance
Model PR4202/E, weighing capacity 4200 g, resolution: 0.01 g, AC/DC input 230 V, universal plug set
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30430076
Messbereich Wiegekapazität
4200 g, resolution: 0.01 g
Waagschalendurchm.
18 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)