OH30429837
Ohaus® Pioneer® Analytical Balance
Model PX84, weighing capacity 80 g, resolution: 0.0001 g, AC/DC input 110 V, US 3-pin plug (North America)
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CSA approved
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30429837
Messbereich Wiegekapazität
80 g, resolution: 0.0001 g
Waagschalendurchm.
9 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30429837-1EA | 4065266750089 |