OH30122657
Ohaus® Adventurer® Analytical Balance
Model AX124/E, weighing capacity 120 g, resolution: 0.1 mg, AC/DC input 210 - 2310 V, universal plug set (UK/EU Plugset)
Synonym(e):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
metal weighing plate
Leistungsmerkmale
CE compliant
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ohaus® 30122657
Messbereich Wiegekapazität
120 g, resolution: 0.1 mg
Waagschalendurchm.
9 cm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
OH30122657-1EA | 4065266743647 |