Wichtige Dokumente
N5162
Anti-Neurabin II antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-Neural-tissue Specific F-actin Binding Protein I, Anti-PP1bp134, Anti-Protein Phosphatase 1 Regulatory Subunit 9B, Anti-Spinophilin
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 140 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse, canine
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat brain extract (S1 fraction)
indirect immunofluorescence: 5-10 using MDCK cells.
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using mouse and rat brain extract (S1 fraction)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP1R9B(84687)
mouse ... Ppp1r9b(217124)
rat ... Ppp1r9b(84686)
Immunogen
Anwendung
Western Blotting (1 paper)
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable