N3415
Nifurtimox
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(RS)-3-methyl-N-[(1E)-(5-nitro-2-furyl)methylene]thiomorpholin-4-amine 1,1-dioxide, (±)-Nifurtimox, 3-Methyl-4-(5′-nitrofurylidene-amino)-tetrahydro-4H-1,4-thiazine-1,1-dioxide; 4-((5-Nitrofurfurylidene)amino)-3-methylthiomorpholine 1,1-dioxide, BAY 2502, Thiomorpholine, 3-methyl-4-((5-nitrofurfurylidene)amino)-,1,1-dioxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
yellow to orange
Löslichkeit
DMSO: ≥13 mg/mL
Ersteller
Bayer
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC1CS(=O)(=O)CCN1\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H13N3O5S/c1-8-7-19(16,17)5-4-12(8)11-6-9-2-3-10(18-9)13(14)15/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3/b11-6+
InChIKey
ARFHIAQFJWUCFH-IZZDOVSWSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable