N3040
Necrostatin-7
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
5-[[3-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]methylene]-2-imino-3-(2-thiazolyl)-4-thiazolidinone, Nec-7
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
yellow to tan
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL (with warming)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(cc1)-c2n[nH]cc2C=C3SC(=N)N(C3=O)c4nccs4
InChI
1S/C16H10FN5OS2/c17-11-3-1-9(2-4-11)13-10(8-20-21-13)7-12-14(23)22(15(18)25-12)16-19-5-6-24-16/h1-8,18H,(H,20,21)
InChIKey
SMJGLNVGTJLIRV-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable