MTOXCE1A1
CypExpress™ 1A1 Cytochrome P450 human
Synonym(e):
AHH, AHRR, CP11, CYP1, CYPIA1, P1-450, P450-C, P450DX, cytochrome P450 family 1 subfamily A member 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in Pichia pastoris
Form
dry powder
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... CYP1A1(1543)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)